Learn More
Ribociclib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16479367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479367 5 mg 5 miligramos
16452897 50 mg 50 miligramos
16436936 100 mg 100 miligramos
16436828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15777A
MedChemExpress Ribociclib hydrochloride (LEE011 hydrochloride) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Ribociclib hydrochloride (LEE011 hydrochloride) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribociclib hydrochloride
CAS 1211443-80-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H31ClN8O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LEE011 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (21.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (16.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.Cl
Peso molecular (g/mol) 471.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.0
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease