Learn More
Ribitol, MedChemExpress
Código de producto. 16411526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411526 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16411526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100582
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribitol
Forma física Powder
CAS 488-81-3
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H12O5
Sinónimo Adonitol Adonite
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (7.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 95.0%