Learn More
Neville and More™ Tapones a prueba de manipulación acanalados para frascos de vidrio Alpha
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Cierre acanalado
- Material del cuello: Pilfer proof de PET
- Aptos para contener líquidos para varios frascos, tarros, consumibles de laboratorio
- Banda de signos de manipulación
- No reactiva
- Material: Polipropil
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 2,8 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Contiene líquido |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 100/caja |
| Tamaño de rosca (métrico) | 2,8 cm |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Tapón acanalado a prueba de manipulación |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de PET |