Learn More
Kartell™ Bandejas para fotografías de PVC con fondo acanalado
Descripción
Los lados inclinados permiten el apilamiento. Kartell™ Las bandejas fotográficas de PVC con fondo acanalado tienen una base acanalada para fines fotográficos.
- Fabricadas con PVC para ofrecer solidez y resistencia química
- Temperatura máx. recomendada: 65 °C; El PVC se puede utilizar a 75 °C durante períodos cortos.
- Los lados inclinados permiten apilar las placas
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 250 × 200 × 60 mm; exterior: 302 x 250 x 60 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 60 mm (interior), 60 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 250 mm (interior), 302 mm (exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 200 mm (interior), 250 mm (exterior) |
| N.° por paquete | 1 pieza |
| Forma | Rectangulares |