Learn More
Kartell™ Bandejas para fotografías de PVC con fondo acanalado
Código de producto. 10274471
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Interior: 250 × 200 × 60 mm; exterior: 302 x 250 x 60 mm
Interior: 320 × 260 × 70 mm; exterior: 385 x 325 x 75 mm
Interior: 350 × 300 × 80 mm; exterior: 420 x 375 x 85 mm
Interior: 430 × 330 × 90 mm; exterior: 505 x 405 x 95 mm
Interior: 520 × 420 × 90 mm; exterior: 600 x 495 x 100 mm
Interior: 540 × 420 × 180 mm; exterior: 635 x 515 x 190 mm
Interior: 675 × 530 × 100 mm; exterior: 765 x 620 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10274471 Interior: 675 × 530 × 100 mm; exterior: 765 x 620 x 110 mm cada uno
15865507 Interior: 250 × 200 × 60 mm; exterior: 302 x 250 x 60 mm paquete de 10
15875507 Interior: 320 × 260 × 70 mm; exterior: 385 x 325 x 75 mm paquete de 10
15885507 Interior: 350 × 300 × 80 mm; exterior: 420 x 375 x 85 mm paquete de 10
15895507 Interior: 430 × 330 × 90 mm; exterior: 505 x 405 x 95 mm paquete de 10
10060711 Interior: 430 × 330 × 90 mm; exterior: 505 x 405 x 95 mm cada uno
15805517 Interior: 520 × 420 × 90 mm; exterior: 600 x 495 x 100 mm paquete de 5
15815517 Interior: 540 × 420 × 180 mm; exterior: 635 x 515 x 190 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10274471 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0028600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    98.34€ / paquete de 1
    Ahorro 3.66€
    3% Descuento
En stock
Los lados inclinados permiten el apilamiento. Las bandejas para fotografías de PVC con fondo acanalado Kartell™ tienen una base estriada para fines fotográficos.
Los lados inclinados permiten el apilamiento. Kartell™ Las bandejas fotográficas de PVC con fondo acanalado tienen una base acanalada para fines fotográficos.
  • Fabricadas con PVC para ofrecer solidez y resistencia química
  • Temperatura máx. recomendada: 65 °C; El PVC se puede utilizar a 75 °C durante períodos cortos.
  • Los lados inclinados permiten apilar las placas
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Interior: 675 × 530 × 100 mm; exterior: 765 x 620 x 110 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 675 mm
Material PVC
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 530 mm
N.° por paquete 1 pieza