Learn More
Ribavirin, TRC
Código de producto. 30135467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135467 100 mg 100 miligramos
18063620 50 mg 50 miligramos
18022820 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR414475100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36791-04-5
Fórmula molecular C8 H12 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 244.2
Sinónimo Ribavirin, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribavirin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0808
Porcentaje de pureza >95%