Learn More
Ribavirina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462701 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462701 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11462701 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219606683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1056.30€ / 250 miligramos
    Ahorro 53.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Activo contra muchos virus de ADN y ARN. La ribavirina, MP Biomedicals es un compuesto antiviral activo contra el VRS, el VIH, el VHC y otros agentes infecciosos. Es un fármaco nucleósido antimetabolito que interfiere con la duplicación del material genét
La ribavirina se utiliza como agente antiviral contra una amplia variedad de infecciones virales humanas, en particular, la hepatitis C crónica, el VIH y el adenovirus. Inhibe la biosíntesis de purina (grupos de GTP) y es un precursor de los di- y tri-fosfatos que inhiben las polimerasas de ARN dependientes del virus. Su metabolito, la ribavirina 5'-fosfato, es un inhibidor de la inosina monofosfato (IMP) deshidrogenasa, pero también hay muchos otros mecanismos de acción que se apoyan en pruebas experimentales. También es un análogo de los intermediarios del nucleótido de imidazol en la biosíntesis del nucleótido de purina.
CAS 36791-04-5
Fórmula molecular C8H12N4O5
Peso molecular (g/mol) 244.207
Clave InChI IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Sinónimo ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Especificaciones
Punto de fusión 173 °C (literatura)
Pérdida por secado 0,04% (Lit.)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble en agua (20mg/mL, solución clara e incolora).
Formula Weight (peso de la fórmula) 244,2g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Polvo blanco
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ribavirin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ribavirin