Learn More
Ribavirina, Mikromol™
Descripción
Ribavirina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ribavirin |
| CAS | 36791-04-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ribavirin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamida |
| Mostrar más |