Learn More
Ribavirin, MedChemExpress
Código de producto. 16471416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471416 200 mg 200 miligramos
16448306 100 mg 100 miligramos
16432136 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0434
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ribavirin (ICN-1229) is an antiviral agent against a broad spectrum of viruses including HCV, HIVl, and RSV. Ribavirin also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Ribavirin (ICN-1229) is an antiviral agent against a broad spectrum of viruses including HCV, HIVl, and RSV. Ribavirin also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribavirin
Forma física Powder
CAS 36791-04-5
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12N4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ICN-1229
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (409.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (409.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2N=C(C(N)=O)N=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 244.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 98.0%