Learn More
Ribavirina, LoGiCal
Código de producto. 30463294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463294 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463294 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0542.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribavirin
CAS 36791-04-5
Nombres de analitos o componentes Ribavirin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H12 N4 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 244.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244,0808 g/mol