Learn More
Ribavirina EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30461043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461043 4 x 25 mg -
30050904 25 mg 25 miligramos
17983466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461043 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0542.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ribavirina EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
CAS 8-5-3641
Nombres de analitos o componentes 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H4 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)c1nc[nH]n1
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 112.09
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0385 g/mol