Learn More
Ribavirina EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Ribavirina EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| CAS | 8-5-3641 |
| Nombres de analitos o componentes | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H4 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7) |
| SMILES | NC(=O)c1nc[nH]n1 |
| Nombre IUPAC | 1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida |
| Mostrar más |