Learn More
Ácido carboxílico de ribavirina, TRC
Código de producto. 30010036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010036 25 mg 25 miligramos
30007909 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR41448525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39925-19-4
Fórmula molecular C8 H11 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 245.19
Sinónimo 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1,2,4-triazola-3-ácido carboxílico
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0648