Learn More
Ribavirina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15519523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15519523 25 g 25 g
15599513 1 g 1 g
15509523 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15519523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460480250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
La ribavirina, n.° de CAS 36791-04-5, es un agente antiviral y un análogo de la guanosina, que detiene la síntesis de ARN viral y el taponado de ARNm.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La ribavirina es un análogo nucleósido antiviral de amplio espectro
  • Inhibe la síntesis del genoma viral
Aplicaciones
  • La ribavirina es un compuesto antiviral
  • Su metabolito, ribavirina 5'-fosfato, inhibe la inosina monofosfato deshidrogenasa (IMP), que está implicada en la biosíntesis de GTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36791-04-5
Fórmula molecular C8H12N4O5
Peso molecular (g/mol) 244.2
Clave InChI IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Sinónimo ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamida
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribavirin
Residuos de ignición 0.25% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ribavirin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.