Learn More
Ribavirina 2,3,5-Tri-O-acetil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ribavirin 2,3,5-Tri-O-acetyl |
| CAS | 40372-03-0 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N4 O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Tri-O-acetylribavirin, 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O8/c1-6(19)23-4-9-10(24-7(2)20)11(25-8(3)21)14(26-9)18-5-16-13(17-18)12(15)22/h5,9-11,14H,4H2,1-3H3,(H2,15,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(n2)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(3-carbamoil-1,2,4-triazol-1-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 370.315 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.112 |