Learn More
Ribavirina-13C5, TRC
Código de producto. 30004877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004877 10 mg 10 miligramos
30004844 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR41447710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1646818-35-0
Fórmula molecular 13C5 C3 H12 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 249.17
Sinónimo Ribavirin 13C5, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5-
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroxi(1^{13}C)metilo)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolán-2-il]-1,2,4-triazola-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[13C@@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribavirin 13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1/i1+1,3+1,4+1,5+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0975
Porcentaje de pureza >95%