Learn More
Ribavirina-13C5, TRC
Código de producto. 30004844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30004844 1 mg 1 miligramo
30004877 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30004844 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR4144771MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1646818-35-0
Fórmula molecular 13C5 C3 H12 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 249.17
Sinónimo Ribavirin 13C5, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5-
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroxi(1^{13}C)metilo)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolán-2-il]-1,2,4-triazola-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[13C@@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H]2O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ribavirin 13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1/i1+1,3+1,4+1,5+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0975
Porcentaje de pureza >95%