Learn More
Ribavirina-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ribavirin-13C2 |
| CAS | 1279035-36-7 |
| Fórmula molecular | C613C2H12N4O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide-13C2, Copegus-13C2, ICN 1229-13C2, MegaRibavirin-13C2, NSC 163039-13C2, Ravanex-13C2, Rebetol-13C2, Ribamide-13C2, Ribamidil-13C2, Ribasphere-13C2, Ribavarin-13C2, Tribavirin-13C2, Vilona-13C2, Viramid-13C2, Virazole-13C2, Virizadole-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1/i6+1,7+1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2N=[13C]([13C](N)=O)N=C2)O[C@@H]1CO |
| Peso molecular (g/mol) | 246.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0875 |