Learn More
Notrax Alfombrilla ESD Rib 'n' Roll™ con superficie acanalada de 3 mm
Código de producto. 17712258
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 120 cm
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Dimensiones (L x An) Dimensione della confezione
17712258 150 x 120 cm cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17712258 Fornitore Notrax N. del fornitore 754S0045BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.55€
    76.53€ / paquete de 1
    Ahorro 30.02€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Superficie de trabajo ESD que disipa la estática de los objetos conductores colocados en ella. Protege los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales.
  • Superficie de trabajo ESD que disipa la estática de los objetos conductores colocados en ella
  • Protege los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales
  • Superficie superior lisa resistente a la abrasión y fácil de limpiar con los instrumentos recomendados
  • Limpiador de alfombrilla 057
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
Spécification
Dimensiones (L x An) 150 x 120 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material Caucho natural ESD
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 120 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.