missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIAM APBB1IP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2F8A2, Proteintech

Código de producto. 16859605 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16859605 150 μL 150 microlitros
16869605 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16859605 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 671431IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The RIAM, APBB1IP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RIAM, APBB1IP. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RIAM, APBB1IP antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno RIAM APBB1IP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F8A2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54518
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.