Learn More
Kartell SpA Tapones de tubos de ensayo RIA
Descripción
Tapas de presión, fabricadas en HDPE, blancas, adecuadas para su uso con tubos de ensayo cilíndricos para RIA. Tapas con borde fresado para facilitar la apertura y el cierre.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | Entre 11 y 13 mm |
| Tipo de producto | Tapón hermético |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo RIA |
| Desechables | Un solo uso |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |