Learn More
RhoF Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30142065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30142065 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30142065 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP298649CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
RhoF Polyclonal antibody specifically detects RhoF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RhoF
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ20247, ras homolog gene family, member F (in filopodia), Rho family GTPase Rif, Rho in filopodia, rho-related GTP-binding protein RhoF, RIFARHF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RhoF fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54509
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG