Learn More
Rhodizonic acid dihydrate, 98%
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry conditions in well sealed container. Incompatible with oxidizing agents. Store at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodizonic acid dihydrate |
| CAS | 63183-44-8 |
| Punto de fusión | ∽248°C (decomposition) |
| Fórmula molecular | C6H2O6·2H2O |
| Número MDL | MFCD00149072 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2047007 |
| Sinónimo | 2-cyclohexene-1,4-dione, 2,3,5,5,6,6-hexahydroxy, hexahydroxycyclohex-2-ene-1,4-dione, 2,2,3,3,5,6-hexahydroxy-5-cyclohexene-1,4-dione, 2-cyclohexene-1,4-dione,2,3,5,5,6,6-hexahydroxy |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.11 (170.09 Anhydrous) |
| Mostrar más |