Learn More
Alambre de rodio, 1,0 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307317 2 cm 2 cm
11397307 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011575.BP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia.
Cantidad 2 cm
Peso ≈9.74g/m
Formulario Alambre, ≈9,74g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%