Learn More
Alambre de rodio, 0,5 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
30 cm
50 cm
7.50 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445985 50 cm 50 cm
15415985 7.5 cm 7.50 cm
15425985 10 cm 10 cm
15435985 30 cm 30 cm
15455985 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15445985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011576.BW
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhodium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Cantidad 50 cm
Peso ≈2.44g/m
Formulario Alambre, ≈2,44g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%