Learn More
Estándar de rodio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16301176 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
16301176 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 16301176 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLRH11AM
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Rh10 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-16-6
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Rh
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Rh]
Nombre IUPAC rodio
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
Cantidad 30 mL
ChEBI CHEBI:33359
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio