Learn More
Esponja de rodio, malla -20, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471837 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15471837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042866.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium sponge
CAS 7440-16-6
Cantidad 1 g
Tamaño de malla −20 Mesh
Olor Odorless
Formulario Esponja
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Rh
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Número UN UN3089
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
Nombre IUPAC rodio
Peso molecular (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Porcentaje de pureza 99.9%