Learn More
Rodio, solución estándar de plasma, Rh 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11415060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415060 500 mL 500 ml
11348637 50 mL 50 ml
11358637 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035754.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium
Nombre de nota Rh 1000μg/mL
Olor Characteristic
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 500 mL