Learn More
Sulfato de rodio(III) tetrahidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 35,9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399417 5 g 5 g
11379417 0.25 g 0.25 g
11389417 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041016.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15274-78-9 | H8O16Rh2S3 | 566.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15274-78-9
Fórmula molecular H8O16Rh2S3
Peso molecular (g/mol) 566.04
Número MDL MFCD00798544
Clave InChI JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate
PubChem CID 91886287
Nombre IUPAC rodio(3+);trisulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) sulfate tetrahydrate
Color Marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Rh2(SO4)3·4H2O
Número UN UN3261
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.05 (493.99 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 35.9% min.