Learn More
Hidrato de cloruro de rodio (III), TRC
Código de producto. 30408901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408901 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30408901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR3186451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) Chloride Hydrate
CAS 20765-98-4
Fórmula molecular Cl3Rh.xH2O
Cantidad 1 g
Sinónimo Rhodium Trichloride Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3
SMILES COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxi-6-(trifluorometilsulfoniloxi)benzoato de 6-oxoundec-10-en-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 209.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1379