Learn More
Clorhidrato de rodio(III), Rh 38,5-45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365819 25 g 25 g
11341658 0.25 g 0.25 g
11331658 1 g 1 g
11351658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11365819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011032.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20765-98-4
Fórmula molecular Cl3Rh
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00149839
Clave InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Rhodium trichloride hydrate
Nombre IUPAC tricloruro de rodio (3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Nombre de nota Rh 38.5-45.5%
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Dark red crystals
Intervalo de porcentaje de ensayo 38.5 to 45.5%
Información de solubilidad Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26 (anhydrous)