Learn More
Clorhidrato de rodio(III), Rh 38,5-45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Punto de fusión | 100°C (decomposition) |
| Nombre de nota | Rh 38.5-45.5% |
| Color | Rojo |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | Dark red crystals |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 38.5 to 45.5% |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone. |
| Mostrar más |