Learn More
Cloruro de rodio(III) hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320298 1 g 1 g
11310298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043702.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20765-98-4
Fórmula molecular Cl3Rh
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00149839
Clave InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de rodio (3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium (III) chloride hydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8188
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion