Learn More
Cloruro de rodio(III) hidrato, 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Punto de fusión | 100.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 37.0 to 43% (Rh) |
| Fórmula lineal | RHCl3·xH2O |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.26 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.