Learn More
Cloruro de rodio(III), anhidro, 99,9 % (base metálica), Rh 48,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361858 0.25 g 0.25 g
11371858 1 g 1 g
15485985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11361858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011815.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-07-7
Fórmula molecular Cl3Rh
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00011204
Clave InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de rodio (3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) chloride
Nombre de nota Anhydrous
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal RhCl3
Índice Merck 14,8188
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 48.7% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic