Learn More
Bromuro de rodio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381858 1 g 1 g
11391858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011816.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123333-87-9 | Br3Rh | 342.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-87-9
Fórmula molecular Br3Rh
Peso molecular (g/mol) 342.62
Número MDL MFCD00149837
Clave InChI MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC rhodium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) bromide hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.62 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic