Learn More
2,4-Pentanedionato de rodio(III), Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 25,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300719 0.5 g 0.50 g
11390709 1 g 1 g
11310719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11300719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010561.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14284-92-5 | C15H21O6Rh | 400.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14284-92-5
Fórmula molecular C15H21O6Rh
Peso molecular (g/mol) 400.23
Número MDL MFCD00083144 MFCD00083144
Clave InChI DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
Sinónimo rhodium iii acetylacetonate-rh
PubChem CID 131675882
SMILES [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 263°C to 264°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water.
Nombre IUPAC (E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;rodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.23
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 25.2% min.