Learn More
Dímero de octanoato de rodio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11319147 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11319147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039825.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73482-96-9
Fórmula molecular C32H60O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 778.635
Número MDL MFCD00064724
Clave InChI FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
PubChem CID 131858392
Nombre IUPAC octanoato;rodio(2+)
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(II) octanoate dimer
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.63