Learn More
Dímero de acetato de rodio (II), TRC
Código de producto. 30180356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180356 100 mg 100 miligramos
30180208 500 mg 500 miligramos
30179718 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR318640100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15956-28-2
Fórmula molecular C8H12O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 441.99
Sinónimo Tetrakis(μ-acetato)di-rhodium (Rh-Rh), Tetrakis[μ-(acetato-O:O')]di-Rhodium(Rh-Rh), Bis(Rhodium diacetate), Dirhodium Tetraacetate, Dirhodium(II)tetraacetate, NSC 156310, Rhodium Acetate, Rhodium Diacetate Dimer, Rhodium(II) Acetate, Tetraacetatodirhodium, Tetraacetatodirhodium(II), Tetraacetoxydirhodium, Tetrakis(acetato)dirhodium, Tetrakis(acetato)dirhodium(II), Tetrakis-μ-(acetato)dirhodium;
Nombre IUPAC diacetiloxirodio
SMILES CC(=O)O[Rh]OC(=O)C.CC(=O)O[Rh]OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium (II) Acetate Dimer
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.8642