Learn More
Acetato de rodio(II), dímero, 99,99 % (base metálica), Rh 46,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11380709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380709 0.25 g 0.25 g
11370709 1 g 1 g
11360709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11380709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010560.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso en la ciclopropanación de alquenos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15956-28-2
Fórmula molecular C8H12O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 441.99
Número MDL MFCD00003538
Clave InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(II) acetate, dimer
Punto de fusión 205°C
Nombre de nota Rh 46.2% min.
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC rodio(2+);tetraacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.99
Olor Odorless
Aspecto Green powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodium(II) acetate, dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodium(II) acetate