Learn More
Acetato de rodio(II) dímero, dihidrato, aprox. 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate |
| Nombre de nota | ca 43% Rh |
| Color | Verde |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 1 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [(CH3CO2)2RhH2O]2 |
| Fieser | 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate. |
| Mostrar más |