Learn More
Acetato de rodio(II), dímero, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358176 100 mg 100 miligramos
11338176 500 mg 500 miligramos
11348176 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15152.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Catalizador para la ciclopropanación de alquenos, la oxidación de alcoholes, reacciones de ciclización en las que participan grupos ɑ-diazo carbonilos, inserción en enlaces C-H y X-H (X-H es NH o SH u OH) y para la formación de iluro. Más reactivo y útil en la diferenciación de ribonucleósidos y desoxinucleósidos. También se utiliza en la funcionalización de fullerenos en polímeros. Catalizador eficiente para la transferencia de hidrógeno de 2-propanol a ciclohexanona y otros compuestos no saturados.
Solubilidad
Soluble en soluciones acuosas como el agua. Ligeramente soluble en etanol
Notas
Estable en condiciones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15956-28-2
Fórmula molecular C8H12O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 441.99
Número MDL MFCD00003538
Clave InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(II) acetate
Punto de fusión 205°C
Nombre de nota dimer
Cantidad 100 mg
Fórmula lineal [Rh(CO2CH3)2]2
Información de solubilidad Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC tetracetato bis(λ²-rodio(2+))
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.99
Porcentaje de pureza ≥98%