Learn More
Rhodium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.8% (metals basis)
Código de producto. 11367207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367207 25 x 25 mm 25 mm
11365889 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011524.FF
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 7440-16-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Especificaciones
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.8%