Learn More
Lámina de rodio, 0,025 mm de grosor, 99,8 % (base metálica)
Código de producto. 15477035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477035 25 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15477035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045640.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick, certified pinhole free
CAS 7440-16-6
Cantidad 25 x 25 mm
Peso ≈0.2g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Rh
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
Nombre IUPAC rodio
Peso molecular (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Porcentaje de pureza 99.8%