Learn More
Polvo negro rodio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411017 2 g 2 g
15401017 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012353.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium black
Color Gris
Aspecto gray powder
Cantidad 2 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Polvo negro