Learn More
Rodio (carbón activado), TRC
Código de producto. 30410664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410664 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30410664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR31863025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhodium
CAS 7440-16-6
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Rh
Sinónimo Rh
Fórmula InChI InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
Nombre IUPAC rodio
Peso molecular (g/mol) 102.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.9055