Learn More
Rodio en carbón activado, 5 % Rh, sin reducir, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754733 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754733 1 g Frasco de vidrio 1 g
10378140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10511261 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10754733 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195440010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6 , 7440-44-0
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium on activated carbon
Color Negro a negro-gris
Nombre de nota 5% Rh
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, <8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%,< 32 Micron: 67%, <64 Micron: 90%, <128 Micron: 99%
Formulario Polvo
Fieser 01,982; 03,326; 04,418; 06,503; 08,433
Índice Merck 15, 8310
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.91
Porcentaje de pureza 5% (Rh)