Learn More
Rodio, 5 % en carbono, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438536 5 g 5 g
11428536 1 g 1 g
11448536 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15965.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Rodio, 5 % sobre carbono es un reactivo útil para la conversión de nitrilos a aminas primarias y la hidrogenación de anillos aromáticos, piridinas, aldehídos y azúcares. También se utiliza para la reducción de oximas a aminas y para la reducción de nitrobenceno a fenilhidroxilamina utilizando hidrato de hidracina como fuente de hidrógeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos, trifluoruro de cloro y difluoruro de oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium
Nombre de nota 5% on carbon, dry
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Número UN UN1325
Índice Merck 14,8186
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodium, 5% on carbon, dry
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbon, Rhodium