Learn More
Rodio (5% sobre alúmina), TRC
Código de producto. 30426517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426517 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30426517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR318635500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium
CAS 7440-16-6
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular Rh
Sinónimo Rh
Fórmula InChI InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
Nombre IUPAC rodio
Peso molecular (g/mol) 102.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.9055