Learn More
Rodio, 1 % en polvo de alúmina, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381828 50 g 50 g
11371828 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011769.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhodium
Nombre de nota 1% on alumina powder, Reduced
Cantidad 50 g